Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CMA1 / Chymase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_034910.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 17228 |
Nom | CMA1 / Chymase 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998189
|
enQuireBio™
QP5845-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15938199
|
enQuireBio™
QP5845-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15988189
|
enQuireBio™
QP5845-ec-100ug |
100 μg |
735.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15918199
|
enQuireBio™
QP5845-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15928199
|
enQuireBio™
QP5845-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15908199
|
enQuireBio™
QP5845-ec-1mg |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_034910.1 | |
CMA1 / Chymase 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17228 | |
Research Use Only | |
CMA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGGTECIPH SRPYMAYLEI VTSENYLSAC SGFLIRRNFV LTAAHCAGRS ITVLLGAHNK TSKEDTWQKL EVEKQFLHPK YDENLVVHDI MLLKLKEKAK LTLGVGTLPL SANFNFIPPG RMCRA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |