Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000363.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7299 |
Nom | Tyrosinase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16036360
|
enQuireBio™
QP6860-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16076360
|
enQuireBio™
QP6860-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16026360
|
enQuireBio™
QP6860-ye-100ug |
100 μg |
615.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16056360
|
enQuireBio™
QP6860-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16066360
|
enQuireBio™
QP6860-ye-500ug |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16046360
|
enQuireBio™
QP6860-ye-1mg |
1 mg | |||||||
Spécification
NP_000363.1 | |
Tyrosinase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7299 | |
Research Use Only | |
TYR | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
HFPRACVSSK NLMEKECCPP WSGDRSPCGQ LSGRGSCQNI LLSNAPLGPQ FPFTGVDDRE SWPSVFYNRT CQCSGNFMGF NCGNCKFGFW GPNCTERRLL VRRNIFDLSA PEKDKFFAYL TLAKHTISSD YVIPIGTYGQ MKNGSTPMFN DINIYDLFVW MHYYVSMDAL LGGSEIWRDI DFAHEAPAFL PWHRLFLLRW EQEIQKLTGD ENFTIPYWDW RDAEKCDICT DEYMGGQHPT NPNLLSPASF FSSWQIVCSR LEEYNSHQSL CNGTPEGPLR RNPGNHDKSR TPRLPSSADV EFCLSLTQYE SGSMDKAANF SFRNTLEGFA SPLTGIADAS QSSMHNALHI YMNGTMSQV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |