Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein
A DNA sequence encoding the Canis familiaris (Dog) (Canis lupus familiaris) IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001003200.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 403850 |
Nom | IL-8 / CXCL8 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16031750
|
enQuireBio™
QP6227-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16071750
|
enQuireBio™
QP6227-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16021750
|
enQuireBio™
QP6227-ec-100ug |
100 μg |
940.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16051750
|
enQuireBio™
QP6227-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16061750
|
enQuireBio™
QP6227-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16041750
|
enQuireBio™
QP6227-ec-1mg |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_001003200.1 | |
IL-8 / CXCL8 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
403850 | |
Research Use Only | |
CXCL8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVLSRVSSEL RCQCIKTHST PFHPKYIKEL RVIDSGPHCE NSEIIVKLFN GNEVCLDPKE KWVQKVVQIF LKKAEKQDP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |