Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein
A DNA sequence encoding the Canis familiaris (Dog) (Canis lupus familiaris) IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6227-ec-200ug
Code produit. 16051750
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
NP_001003200.1
IL-8 / CXCL8 Protein
Research Use Only
CXCL8
Recombinant Protein
E. coli
AVLSRVSSEL RCQCIKTHST PFHPKYIKEL RVIDSGPHCE NSEIIVKLFN GNEVCLDPKE KWVQKVVQIF LKKAEKQDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403850
200 μg
Not determined.
Full Length
Dog
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol