Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Probable outer membrane protein PmpD Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Probable outer membrane protein PmpD, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_220332.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 884611 |
Nom | Probable outer membrane protein PmpD Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16059030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16099030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16049030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-100ug |
100 μg |
940.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16079030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16089030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16069030
|
enQuireBio™
QP7502-ec-1mg |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_220332.1 | |
Probable outer membrane protein PmpD Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. trachomatis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
884611 | |
Research Use Only | |
pmpD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EFDYSTNVWG FAFGGFRTLS AENLVAIDGY KGAYGGASAG VDIQLMEDFV LGVSGAAFLG KMDSQKFDAE VSRKGVVGSV YTGFLAGSWF FKGQYSLGET QNDMKTRYGV LGESSASWTS RGVLADALVE YRSLVGPVRP TFYALHFNPY VEVSYASMKF PGFTEQGREA RSFEDASLTN ITIPLGMKFE LAFIKGQFSE VNSLGISYAW EAYRKVEGGA VQLLEAGFDW EGAPMDLPRQ ELRVALENNT EWSSYFSTVL GLTAFCGGFT STDSKLGYEA NTGLRLIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |