Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Probable outer membrane protein PmpD Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Probable outer membrane protein PmpD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP7502-ec-50ug
Code produit. 16099030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
NP_220332.1
Probable outer membrane protein PmpD Protein
Research Use Only
pmpD
Recombinant Protein
E. coli
EFDYSTNVWG FAFGGFRTLS AENLVAIDGY KGAYGGASAG VDIQLMEDFV LGVSGAAFLG KMDSQKFDAE VSRKGVVGSV YTGFLAGSWF FKGQYSLGET QNDMKTRYGV LGESSASWTS RGVLADALVE YRSLVGPVRP TFYALHFNPY VEVSYASMKF PGFTEQGREA RSFEDASLTN ITIPLGMKFE LAFIKGQFSE VNSLGISYAW EAYRKVEGGA VQLLEAGFDW EGAPMDLPRQ ELRVALENNT EWSSYFSTVL GLTAFCGGFT STDSKLGYEA NTGLRLIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
884611
50 μg
Not determined.
Full Length
C. trachomatis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol