Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receiving Flasks with PUR Coating
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
113.00€ - 180.73€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11903401
|
Lenz Laborglasintrumente
03064073 |
2 L |
180.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11973391
|
Lenz Laborglasintrumente
03064049 |
250 ml |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Especially for rotary evaporators
- With spherical joint socket S 35
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Material: DURAN™
Spécification
Verre Duran |