Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receiving Flasks with PUR Coating
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03064073
Code produit. 11903401
  • 191.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Spécialement pour les évaporateurs rotatifs
  • Avec prise à joint sphérique S 35
  • Avec revêtement PUR très transparent
  • Autoclavable
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
Verre Duran
2 L