Learn More
Macherey-Nagel™ Receiver Plates
Macherey-Nagel 96-well receiver plates with inserted filter frits of 35 μm pore size are suitable for centrifugation and vacuum applications for high throughput work.
194.00€ - 238.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Comprend | Volume total (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Comprend | Volume total (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16246551
|
Macherey-Nagel™
740512.4 |
Convient à la centrifugation et à la filtration sous vide | Frits de filtres | 35 μl |
238.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16183547
|
Macherey-Nagel™
740513.4 |
Convient à l’écoulement par gravité, à la centrifugation et à la filtration sous vide | Filtres frits hydrophiles | 35 μl |
198.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15269992
|
Macherey-Nagel™
740989.4 |
Convient à la centrifugation et à la filtration sous vide | Frits de filtres | 10 μl |
194.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- 96-well plates
- For centrifugation and vacuum
- 35 μm filter frits
Spécification
96 |