Learn More
Macherey-Nagel™ Receiver Plates
Macherey-Nagel 96-well receiver plates with inserted filter frits of 35 μm pore size are suitable for centrifugation and vacuum applications for high throughput work.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740513.4
Code produit. 16183547
  • 198.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plaques à 96 puits
  • Convient à la centrifugation et à la filtration sous vide
  • Frits de filtre de 35 μm
Spécification
Spécification
96
35 μl
Convient à l’écoulement par gravité, à la centrifugation et à la filtration sous vide
Filtres frits hydrophiles