Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Synthesis Solution 1000
For safe synthesis in round-bottom flasks with 1000 mL volume. The use of the synthesis blocks significantly reduces hazard potential compared to the use of oil baths and simplifies handling and cleaning of the round bottom flasks.
1384.00€
Spécification
Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
---|---|
Diamètre de plaque supérieure (métrique) | 135 mm |
Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
Tension | 220/230 V |
Comprend | Tige de support, pince universelle, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), 2 pinces à tête Boss, 5 unités IKAFLON 25 Ellipse, RCT Basic, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien, tournevis, porte-flacon de 1 000 ml sans poignée |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17715868
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011508 |
Type EU |
1384.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17725868
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011509 |
Type UK |
1384.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Universal clamp for secure mounting of synthesis flasks
- Support rod for positioning temperature sensor
- Elliptical magnetic stirring bars that perfectly adapt to the shape of the round-bottom flask
- Stirring bar length: 20 to 80 mm
Spécification
50 à 1 500 tr/min | |
Alliage d’aluminium | |
Tige de support, pince universelle, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), 2 pinces à tête Boss, 5 unités IKAFLON 25 Ellipse, RCT Basic, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien, tournevis, porte-flacon de 1 000 ml sans poignée | |
2,4 Kg | |
85 mm | |
5°C à 40°C | |
160 mm | |
650 W | |
Rond | |
20 L | |
CE, TÜV (Norme CEI 61010-1 (cTÜVus)) |
135 mm | |
220/230 V | |
Circuit de sécurité pour la température | |
Raccord pour le capteur de température externe PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
310°C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Agitateur à plaque chauffante | |
1 | |
3 an | |
LED |