Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Synthesis Solution 1000
For safe synthesis in round-bottom flasks with 1000 mL volume. The use of the synthesis blocks significantly reduces hazard potential compared to the use of oil baths and simplifies handling and cleaning of the round bottom flasks.
Marque: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011509
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pince universelle pour un montage sécurisé des flacons de synthèse
- Tige de support pour le positionnement du capteur de température
- Barreaux d’agitation magnétique elliptiques qui s’adaptent parfaitement à la forme du flacon à fond rond
- Longueur du barreau d’agitation : de 20 à 80 mm
Spécification
Alliage d’aluminium | |
50 à 1 500 tr/min | |
Tige de support, pince universelle, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), 2 pinces à tête Boss, 5 unités IKAFLON 25 Ellipse, RCT Basic, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien, tournevis, porte-flacon de 1 000 ml sans poignée | |
2,4 Kg | |
85 mm | |
5°C à 40°C | |
160 mm | |
650 W | |
Rond | |
1 | |
3 an | |
LED |
220/230 V | |
135 mm | |
Circuit de sécurité pour la température | |
Raccord pour le capteur de température externe PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
310°C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Agitateur à plaque chauffante | |
Type UK | |
20 L | |
CE, TÜV (Norme CEI 61010-1 (cTÜVus)) |