missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBM42 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RBM42 |
---|---|
Concentration | 0.71 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16854564
|
Proteintech
15407-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16844564
|
Proteintech
15407-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Binds (via the RRM domain) to the 3′-untranslated region (UTR) of CDKN1A mRNA.Spécification
RBM42 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q6AXT7, Q91V81, Q9BTD8 | |
361545, 68035, 79171 | |
RBM42 Fusion Protein Ag7667 | |
Primary | |
-20°C | |
RBM42 |
0.71 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
RBM42, RNA binding motif protein 42, RNA binding protein 42 | |
Rbm42 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |