Learn More
Fisherbrand™ Plateau de matériaux à risque radiologique
Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.
77.50€ - 97.45€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | APET |
Type | Plateau de dangers radiologiques |
À utiliser avec | Paillasse de laboratoire |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12317247
|
Fisherbrand™
CSR-TY2 |
54 x 34 cm |
77.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12347247
|
Fisherbrand™
CSR-TY5 |
70 x 46 cm |
97.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plateau de protection jaune contre les rayonnements
- Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger le plan de travail de laboratoire
- Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
- D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
Jaune | |
Plateau de dangers radiologiques | |
Rectangulaires |
APET | |
Paillasse de laboratoire |