Learn More
Fisherbrand™ Plateau de matériaux à risque radiologique
Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ CSR-TY2
Code produit. 12317247
  • 83.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
    • Plateau de rayonnement jaune 34 x 54 cm
    • Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger le plan de travail de laboratoire
    • Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
    • D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
Spécification
54 x 34 cm
54 cm
Plateau de dangers radiologiques
Paillasse de laboratoire
Jaune
APET
34 cm
Rectangulaires