Learn More
RAB27B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | RAB27B |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16861614
|
Proteintech
13412-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16851614
|
Proteintech
13412-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
RAB27B may be involved in targeting uroplakins to urothelial apical membranes.Spécification
RAB27B | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O00194, Q99P58, Q99P74 | |
5874, 80718, 84590 | |
RAB27B Fusion Protein Ag4064 | |
Primary | |
-20°C | |
RAB27B |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C25KG, RAB27B, Ras related protein Rab 27B | |
Rab27b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |