Learn More
(R)-(-)-2-(Trifluorométhyl)pyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific™
111.00€ - 290.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1073556-31-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8F3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.121 |
Numéro MDL | MFCD07784180 |
Clé InChI | VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N |
Synonyme | r---2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethyl-pyrrolidine, 2-r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2r-2-trifluoromethyl-pyrrolidine |
CID PubChem | 7015082 |
Nom IUPAC | (2R)-2-(trifluorométhyl)pyrrolidine |
SMILES | C1CC(NC1)C(F)(F)F |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1073556-31-6 | |
139.121 | |
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N | |
7015082 | |
C1CC(NC1)C(F)(F)F |
C5H8F3N | |
MFCD07784180 | |
r---2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethyl-pyrrolidine, 2-r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2r-2-trifluoromethyl-pyrrolidine | |
(2R)-2-(trifluorométhyl)pyrrolidine |
Spécification
(R)-(-)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine | |
27°C to 31°C | |
26°C (79°F) | |
MFCD07784180 | |
Air Sensitive | |
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N | |
C1CC(NC1)C(F)(F)F | |
139.121 | |
139.12 |
1073556-31-6 | |
110°C to 112°C | |
C5H8F3N | |
UN2925 | |
r---2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethyl-pyrrolidine, 2-r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2r-2-trifluoromethyl-pyrrolidine | |
−11° (c=1 in Methanol) | |
(2R)-2-(trifluorométhyl)pyrrolidine | |
7015082 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H228
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 623-378-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante