Learn More
(R)-(-)-2-(Trifluorométhyl)pyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15483317
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073556-31-6
Formule moléculaire C5H8F3N
Poids moléculaire (g/mol) 139.121
Numéro MDL MFCD07784180
Clé InChI VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r---2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, r-2-trifluoromethyl-pyrrolidine, 2-r-2-trifluoromethylpyrrolidine, 2 r-2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2r-2-trifluoromethyl-pyrrolidine
CID PubChem 7015082
Nom IUPAC (2R)-2-(trifluorométhyl)pyrrolidine
SMILES C1CC(NC1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Point de fusion 27°C to 31°C
Point d’ébullition 110°C to 112°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2925
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −11° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 139.12
Pourcentage de pureté 95%