Learn More
(R)-(-)-2-Aminooctane, ChiPros™ 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
42.10€ - 380.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34566-05-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.247 |
Numéro MDL | MFCD01091017 |
Clé InChI | HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N |
Synonyme | r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine |
CID PubChem | 2734519 |
Nom IUPAC | (2R)-octan-2-amine |
SMILES | CCCCCCC(C)N |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34566-05-7 | |
129.247 | |
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N | |
2734519 | |
CCCCCCC(C)N |
C8H19N | |
MFCD01091017 | |
r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine | |
(2R)-octan-2-amine |
Spécification
(R)-(-)-2-Aminooctane | |
<-20°C | |
163°C to 165°C | |
ee ≥99 % | |
1.4235 | |
UN2734 | |
Air Sensitive | |
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N | |
(2R)-octan-2-amine | |
2734519 | |
≥99% |
34566-05-7 | |
0.77 | |
50°C (122°F) | |
C8H19N | |
MFCD01091017 | |
1719320 | |
r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine | |
CCCCCCC(C)N | |
129.247 | |
129.25 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H314-H318-H226
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeur inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only