Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane, ChiPros 98 %, ee 97 %, Thermo Scientific™
56.90€ - 518.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34701-33-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.166 |
Numéro MDL | MFCD01075731 |
Clé InChI | JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N |
Synonyme | r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine |
CID PubChem | 6999786 |
Nom IUPAC | (2R)-3-méthylbutan-2-amine |
SMILES | CC(C)C(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339105
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16330.03 |
1 g |
56.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349105
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16330.06 |
5 g |
140.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359105
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16330.14 |
25 g |
518.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications(R)-(-)-2-amino-3-méthylbutane est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (60 g/l à 20°C).
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Il est sensible à l’air.
Identifiants chimiques
34701-33-2 | |
87.166 | |
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N | |
6999786 | |
CC(C)C(C)N |
C5H13N | |
MFCD01075731 | |
r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine | |
(2R)-3-méthylbutan-2-amine |
Spécification
(R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane | |
0.746 | |
<21°C (69°F) | |
C5H13N | |
MFCD01075731 | |
1718798 | |
r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine | |
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N | |
CC(C)C(C)N | |
87.166 | |
87.16 |
34701-33-2 | |
85°C to 87°C | |
ee 97 % | |
1.406 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water (60g/L at 20°C). | |
−5.2° (Neat) | |
(2R)-3-méthylbutan-2-amine | |
6999786 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H311-H314-H318-H302-H332
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 628-450-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UI1100000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Stocker sous argon