Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane, ChiPros 98 %, ee 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11349105
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-(-)-2-amino-3-méthylbutane est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (60 g/l à 20°C).
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34701-33-2
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD01075731
Clé InChI JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Synonyme r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine
CID PubChem 6999786
Nom IUPAC (2R)-3-méthylbutan-2-amine
SMILES CC(C)C(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane
Densité 0.746
Point d’ébullition 85°C to 87°C
Point d’éclair <21°C (69°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 97 %
Indice de réfraction 1.406
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1718798
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (60g/L at 20°C).
Rotation optique −5.2° (Neat)
Poids de la formule 87.16
Pourcentage de pureté 98%