Learn More
(R)-(+)-1-phényléthanol, ChiPros 99 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
110.55€ - 426.12€
Identifiants chimiques
CAS 1517-69-7
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00064263
Clé InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
CID PubChem 637516
ChEBI CHEBI:45616
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11354186
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19296.06
5 g
110.55€
5g
11364186
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19296.14
25 g
426.12€
25g
Description
Description
(R)-(+)-1-Phenylethanol is used in the synthesis of optically active products. It is also useful in the determination of enantiomeric purity and for resolutions of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(+)-1-phényléthanol est utilisé dans la synthèse des produits optiquement actifs. Il est également utile pour la détermination de la pureté énantiomérique et la résolution des acides.
Solubilité
Miscible aux solvants organiques et légèrement miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
1517-69-7
122.17
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
637516
CC(O)C1=CC=CC=C1
C8H10O
MFCD00064263
r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
CHEBI:45616
Spécification
(R)-(+)-1-Phenylethanol
9°C to 11°C
88°C to 89°C (10 mmHg)
Mild
C8H10O
MFCD00064263
2039798
Miscible with organic solvents and slightly miscible with water.
+45° (c=5 in Methanol)
1-phényléthane-1-ol
637516
122.17
1517-69-7
1.012
85°C (185°F)
ee ≥97 %
1.528
UN2937
r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
CC(O)C1=CC=CC=C1
122.17
CHEBI:45616
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H227-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALPHA-MÉTHYLBENZYL ALCOOL, LIQUIDES
missing translation for 'einecsNumber' : 604-814-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante