Learn More
(R)-(+)-1-phényléthanol, ChiPros 99 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364186
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
(R)-(+)-1-Phenylethanol is used in the synthesis of optically active products. It is also useful in the determination of enantiomeric purity and for resolutions of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(+)-1-phényléthanol est utilisé dans la synthèse des produits optiquement actifs. Il est également utile pour la détermination de la pureté énantiomérique et la résolution des acides.
Solubilité
Miscible aux solvants organiques et légèrement miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1517-69-7
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00064263
Clé InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
CID PubChem 637516
ChEBI CHEBI:45616
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-Phenylethanol
Point de fusion 9°C to 11°C
Densité 1.012
Point d’ébullition 88°C to 89°C (10 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Mild
Notes de pourcentage du dosage ee ≥97 %
Indice de réfraction 1.528
Quantité 25 g
Numéro UN UN2937
Beilstein 2039798
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents and slightly miscible with water.
Rotation optique +45° (c=5 in Methanol)
Nom IUPAC 1-phenylethan-1-ol
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%