Learn More
Quinoline-5-carboxaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
58.90€ - 594.00€
Identifiants chimiques
CAS 22934-41-4
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD00805835
Clé InChI BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
CID PubChem 3543386
Nom IUPAC quinoléine-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11325445
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19641.MD
250 mg
58.90€
250mg
11305445
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19641.03
1 g
156.00€
1g
11315445
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19641.06
5 g
594.00€
5g
Description
Description
Quinoline-5-carboxaldehyde is used as a precursor in the preparation of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le quinoléine-5-carboxaldéhyde est utilisé comme précurseur dans la préparation des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
Spécification
Identifiants chimiques
22934-41-4
157.172
BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
3543386
C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
C10H7NO
MFCD00805835
quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
quinoléine-5-carbalaldéhyde
Spécification
Quinoline-5-carboxaldehyde
94°C to 98°C
MFCD00805835
Air Sensitive
Slightly soluble in water.
C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
157.172
157.17
22934-41-4
C10H7NO
113095
quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
quinoléine-5-carbalaldéhyde
3543386
≥97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante