Learn More
Quinoline-5-carboxaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11315445
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Quinoline-5-carboxaldehyde is used as a precursor in the preparation of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le quinoléine-5-carboxaldéhyde est utilisé comme précurseur dans la préparation des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22934-41-4
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD00805835
Clé InChI BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
CID PubChem 3543386
Nom IUPAC quinoléine-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-5-carboxaldehyde
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 5 g
Beilstein 113095
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté ≥97%