Learn More
Chlorure de quinaldoyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
26.40€ - 86.20€
Identifiants chimiques
CAS | 50342-01-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H6ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.61 |
Numéro MDL | MFCD02683554 |
Clé InChI | WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | quinaldoyl chloride, 2-quinolinecarbonyl chloride, quinaldyl chloride 97, quinaldyl chloride, chloroformylquinoline, 2-quinolinecarbonyl chloride 9ci, quinoline-2-carboxylic acid chloride |
CID PubChem | 2760547 |
Nom IUPAC | chlorure de quinoléine-2-carbonyle |
SMILES | ClC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
50342-01-3 | |
191.61 | |
WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N | |
2760547 | |
ClC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1 |
C10H6ClNO | |
MFCD02683554 | |
quinaldoyl chloride, 2-quinolinecarbonyl chloride, quinaldyl chloride 97, quinaldyl chloride, chloroformylquinoline, 2-quinolinecarbonyl chloride 9ci, quinoline-2-carboxylic acid chloride | |
chlorure de quinoléine-2-carbonyle |
Spécification
Quinaldoyl chloride | |
50342-01-3 | |
Poudre cristalline | |
C10H6ClNO | |
quinaldoyl chloride, 2-quinolinecarbonyl chloride, quinaldyl chloride 97, quinaldyl chloride, chloroformylquinoline, 2-quinolinecarbonyl chloride 9ci, quinoline-2-carboxylic acid chloride | |
ClC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1 | |
191.61 | |
191.62 | |
Authentic |
94°C to 97°C | |
Orange à marron | |
94% min. (GC) | |
MFCD02683554 | |
WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de quinoléine-2-carbonyle | |
2760547 | |
95% | |
Flacon en verre |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- Quinaldoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.