Learn More
Chlorure de quinaldoyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11996501
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50342-01-3
Formule moléculaire C10H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 191.61
Numéro MDL MFCD02683554
Clé InChI WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinaldoyl chloride, 2-quinolinecarbonyl chloride, quinaldyl chloride 97, quinaldyl chloride, chloroformylquinoline, 2-quinolinecarbonyl chloride 9ci, quinoline-2-carboxylic acid chloride
CID PubChem 2760547
Nom IUPAC chlorure de quinoléine-2-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldoyl chloride
Point de fusion 94°C to 97°C
Couleur Orange à marron
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Poids de la formule 191.62
Pourcentage de pureté 95%
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinaldoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.