Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de quinaldine, pur
65.50€ - 706.00€
Identifiants chimiques
CAS | 117-92-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H23IN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 430.33 |
Numéro MDL | MFCD00011968 |
Clé InChI | JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide |
CID PubChem | 5702759 |
SMILES | [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10200023
|
Thermo Scientific Chemicals
377510050 |
5 g | Flacon en verre |
65.50€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10620545
|
Thermo Scientific Chemicals
377510250 |
25 g | Flacon en verre |
221.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10638994
|
Thermo Scientific Chemicals
377511000 |
100 g | Flacon en verre |
706.00€
100g |
N/A | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
117-92-0 | |
430.33 | |
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M | |
5702759 |
C21H23IN2 | |
MFCD00011968 | |
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide | |
[I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C |
Spécification
Quinaldine red | |
117-92-0 | |
MFCD00011968 | |
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M | |
[I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C | |
430.33 | |
430.32 | |
Complies | |
Poudre |
Pure | |
C21H23IN2 | |
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide | |
Authentique | |
2-{2-[4-(diméthylamino)phényl]éthènyl}-1-méthylquinoline-1-ium iodure | |
5702759 | |
Pures | |
Vert noir ou bleu à gris |
RUO – Research Use Only