Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de quinaldine, pur
Code produit. 10620545
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-92-0
Formule moléculaire C21H23IN2
Poids moléculaire (g/mol) 430.33
Numéro MDL MFCD00011968
Clé InChI JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
CID PubChem 5702759
SMILES [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldine red
Note relative au nom Pure
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC 2-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl}-1-ethylquinolin-1-ium iodide
Poids de la formule 430.32
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Vert noir ou bleu à gris
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Quinaldine Red