Learn More
Scilabware Adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec deux cols parallèles
Connectez deux appareils ensemble de manière étanche. L’adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols parallèles est le choix idéal.
65.48€ - 91.75€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Adaptateur à cols multiples |
Code produit | Marque | Taille du cône | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12001603
|
Scilabware
MA1/11 |
14/23 | 14/23 |
83.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12425306
|
Scilabware
MA1/44 |
29/32 | 29/32 | N/A | N/A | N/A | |||||
12011603
|
Scilabware
MA1/2 |
19/26 | 19/26 |
83.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12021603
|
Scilabware
MA1/3 |
24/29 | 19/26 |
75.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12031603
|
Scilabware
MA1/33 |
24/29 | 24/29 |
91.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Connectez deux appareils ensemble de manière étanche.L'adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols parallèles est le choix idéal.
Avec deux cols parallèlesSpécification
Verre borosilicaté | |
Adaptateur à cols multiples |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Scilabware Adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec deux cols parallèles