Learn More
Scilabware Adaptateur pour joints en verre multiples Quickfit™ avec deux cols parallèles
Connectez deux appareils ensemble de manière étanche. L’adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols parallèles est le choix idéal.
Marque: Scilabware MA1/44
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Connectez deux appareils ensemble de manière étanche.L'adaptateur pour joints en verre multiples QuickFit™ avec deux cols parallèles est le choix idéal.
•Avec deux cols parallèlesSpécification
29/32 | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Adaptateur à cols multiples | |
29/32 |