Learn More
Tête de flacon Dreschel Quickfit™ pour flacon laveur de gaz
Conforme à la norme BS 2461. La tête de flacon Dreschel Quickfit™ pour flacon laveur de gaz comprend des connecteurs en plastique amovibles pour faciliter l’installation de la tubulure flexible à alésage de 9 mm. La tête de flacon et le flacon laveur de gaz doivent être commandés séparément.
57.50€ - 67.50€
Spécification
Comprend | Connecteurs en plastique amovibles |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Quantité | 1/boîte |
Certifications/Conformité | BS 2461 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11362055
|
Quickfit
MF28/3/125/SC |
Tige : 130 mm | MF29/3/125 |
57.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10708785
|
Quickfit
MF28/3/250/SC |
Tige : 175 mm | MF29/3/250 |
59.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11372055
|
Quickfit
MF28/3/500/SC |
Tige : 215 mm | MF29/3/500 |
67.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conforme à la norme BS 2461 Le flacon laveur Quickfit™ Dreschel inclut des connecteurs en plastique amovibles facilitant l’insertion d’une tubulure souple à alésage de 9 mm. La tête et le flacon laveur doivent être commandés séparément.
- Conformes à la norme BS 2461
- Type Dreschel
- Avec connecteurs en plastique amovibles pour faciliter l’installation de tubes flexibles à alésage de 9 mm
Spécification
Connecteurs en plastique amovibles | |
Verre borosilicaté | |
1/boîte | |
BS 2461 |