Learn More
Tête de flacon Dreschel Quickfit™ pour flacon laveur de gaz
Click to view available options
Longueur (métrique):
Tige : 130 mm
Tige : 175 mm
Tige : 215 mm
À utiliser avec (équipement):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Description
Conforme à la norme BS 2461 Le flacon laveur Quickfit™ Dreschel inclut des connecteurs en plastique amovibles facilitant l’insertion d’une tubulure souple à alésage de 9 mm. La tête et le flacon laveur doivent être commandés séparément.
- Conformes à la norme BS 2461
- Type Dreschel
- Avec connecteurs en plastique amovibles pour faciliter l’installation de tubes flexibles à alésage de 9 mm
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Comprend | Connecteurs en plastique amovibles |
Matériau | Verre borosilicaté |
Longueur (métrique) | Tige : 130 mm |
Quantité | 1/boîte |
Certifications/Conformité | BS 2461 |
Forme | Cylindrique |
Type de produit | Tête de flacon type Drechsel |
À utiliser avec (équipement) | MF29/3/125 |
Longueur (impériale) | 5,11 in |