Learn More
Flacon de réaction à double chemise en verre borosilicaté Quickfit™
Contains an outer jacket for the circulation of a temperature controlled liquid (water, oil, etc.)
3180.00€ - 3910.00€
Spécification
Matériau Borosilicate Glass
À utiliser avec (application) Idéal pour les réactions contrôlées par la température et pour la circulation de l’eau ou de l’huile, etc.
À utiliser avec (équipement) Quickfit™ flat flange lids and retaining clips
Type de produit Flacon de réaction
Forme Cylindrique
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15537920
Afficher les documents Détails de la promotion
Quickfit
JRV1L
1000 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15547920
Afficher les documents Détails de la promotion
Quickfit
JRV2L
2000 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Flat flange top joint to allow easy access to the flasks contents
  • Ideal for temperature controlled reactions
  • For use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
Spécification
Spécification
Borosilicate Glass
Quickfit™ flat flange lids and retaining clips
Cylindrique
Idéal pour les réactions contrôlées par la température et pour la circulation de l’eau ou de l’huile, etc.
Flacon de réaction