Learn More
Flacon de réaction à double chemise en verre borosilicaté Quickfit™
Contains an outer jacket for the circulation of a temperature controlled liquid (water, oil, etc.)
Marque: Quickfit JRV1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flat flange top joint to allow easy access to the flasks contents
- Ideal for temperature controlled reactions
- For use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
Spécification
1000 mL | |
Idéal pour les réactions contrôlées par la température et pour la circulation de l’eau ou de l’huile, etc. | |
228 mm | |
Cylindrique |
Borosilicate Glass | |
Quickfit™ flat flange lids and retaining clips | |
Flacon de réaction | |
140 mm |