Learn More
Hellma™ Macro cellules d’absorption en quartz Suprasil
194.00€ - 469.00€
Spécification
Type | Macro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Suprasil quartz |
Largeur (métrique) intérieure | 9,5mm |
Quantité | 1/boîte |
Hauteur (métrique) | 45mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15198444
|
Hellma™
100-2-40 |
26 μl |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12710878
|
Hellma™
100-100-40 |
35 000 μL |
469.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Macro cellule d’absorption | |
9,5mm | |
45mm |
Suprasil quartz | |
1/boîte | |
12,5mm |