Learn More
Hellma™ Macro cellules d’absorption en quartz Suprasil
Marque: Hellma™ 100-100-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Macro cellule d’absorption | |
Suprasil quartz | |
1/boîte | |
45mm |
35 000 μL | |
9,5mm | |
100 mm | |
12,5mm |