Learn More
Grant Instruments™ Racks QR pour bains à circulation chauffés Grant
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant. Les racks QR Grant Instruments pour bains à circulation chauffants Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
116.60€ - 126.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bains à circulation chauffants Grant |
---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11496467
|
Grant Instruments™
QR-24 |
10 tubes | Tubes de 24 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11486467
|
Grant Instruments™
QR-19 |
16 tubes | Tubes de 16 à 19 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11476467
|
Grant Instruments™
QR-13 |
30 tubes | Tubes de 10 à 13 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11416477
|
Grant Instruments™
QR-SE |
35 tubes | Tubes de 1,5 ml |
126.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11426477
|
Grant Instruments™
QR-LE |
44 tubes | Tubes de 0,5 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11406477
|
Grant Instruments™
QR-30 |
5 tubes | Tubes de 30 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Accueille des tubes d’une capacité de 0,5 ml et allant jusqu’à 30 mm de diamètre
- Pour une utilisation avec bains à circulation chauffants et cryothermostats Grant.
Spécification
Bains à circulation chauffants Grant |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Racks QR pour bains à circulation chauffés Grant