Learn More
Grant Instruments™ Racks QR pour bains à circulation chauffés Grant
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant. Les racks QR Grant Instruments pour bains à circulation chauffants Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
Marque:  Grant Instruments™ QR-13
Code produit. 11476467
  • 116.60€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accueille des tubes d’une capacité de 0,5 ml et allant jusqu’à 30 mm de diamètre
  • Pour une utilisation avec bains à circulation chauffants et cryothermostats Grant.
Spécification
Spécification
30 tubes
Bains à circulation chauffants Grant
Tubes de 10 à 13 mm