Learn More
MP Biomedicals™ Kit qPCR & Go SYBR Hi-ROX
Master Mix qPCR SYBR rapide et sensible pour la plupart des plateformes ABI.
364.00€ - 1358.92€
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Kit qPCR
À utiliser avec (application) Real Time PCR (qPCR)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
15848541
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
11EBI01050
500 réactions Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15858541
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
11EBI01200
2000 réactions Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Le kit qPCR™ Go SYBR® Hi-ROX a été développé pour une PCR rapide et hautement reproductible en temps réel et a été validé sur les instruments PCR en temps réel couramment utilisés.
  • Une combinaison des dernières avancées dans la chimie tampon et les activateurs, ainsi qu’un système d’ADN polymérase à démarrage à chaud à médiation d’anticorps, garantit que le kit qPCR ™ Go SYBR® Hi-ROX offre une PCR rapide, hautement spécifique et ultra sensible en temps réel.
  • Pour plus de facilité d’utilisation et une commodité accrue, qPCR ™ Go SYBR® Hi-ROX est fourni sous forme de 2x Master Mix contenant tous les composants nécessaires à la PCR en temps réel, y compris le colorant SYBR®Green I, les dNTP, les stabilisateurs et les activateurs.
  • Le kit se compose d’un pré-mélange prêt à l’emploi, seuls les amorces et le modèle doivent être ajoutés.
Spécification
Spécification
-20°C
Kit qPCR
Real Time PCR (qPCR)
Documents
Product Certifications
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.