Learn More
MP Biomedicals™ Kit qPCR & Go SYBR Hi-ROX
Master Mix qPCR SYBR rapide et sensible pour la plupart des plateformes ABI.
Marque: MP Biomedicals™ 11EBI01200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX a été développé pour une PCR en temps réel rapide et hautement reproductible et a été validé sur les instruments de PCR en temps réel couramment utilisés.
- Combinant les dernières avancées dans la chimie des tampons et des activateurs, ainsi qu’un système d’ADN polymérase à démarrage à chaud à médiation par anticorps, le kit qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX assure une PCR rapide, hautement spécifique et ultra sensible en temps réel.
- Pour plus de facilité d’utilisation et de commodité, le kit qPCR& Go SYBR™ Hi-ROX est fourni sous forme de Master Mix 2x contenant tous les composants nécessaires à la PCR en temps réel, à savoir le colorant SYBR™ Green I, les dNTP, les stabilisateurs et les activateurs.
- Le kit se compose d’un pré-mélange prêt à l’emploi, seules les amorces et la matrice doivent être ajoutées.
Spécification
-20°C | |
2000 réactions | |
2000 réactions |
Kit qPCR | |
Real Time PCR (qPCR) |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.