Learn More
Norme QC 21 pour analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
400.00€ - 814.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | ICP Quality Control Standard 21 |
---|---|
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Qualité | Environnement |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11445938
|
SPEX Certiprep
QC-21 |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois | ||||||
11465938
|
SPEX Certiprep
QC-21-500 |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
814.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
As | 100μg/ml |
Plus | 100μg/ml |
Ca | 100μg/ml |
Cd | 100μg/ml |
Co | 100μg/ml |
Cr | 100μg/ml |
Cu | 100μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Li | 100μg/ml |
Mg | 100μg/ml |
Mn | 100μg/ml |
Mo | 100μg/ml |
Ni | 100μg/ml |
Pb | 100μg/ml |
Sb | 100μg/ml |
Se | 100μg/ml |
Sr | 100μg/ml |
Ti | 100μg/ml |
Tl | 100μg/ml |
V | 100μg/ml |
Zn | 100 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
ICP Quality Control Standard 21 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Environnement |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF |
Sécurité et traitement
Provoque des brûlures et des lésions oculaires graves
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire