Learn More
Norme QC 21 pour analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep QC-21
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
As | 100μg/ml |
Plus | 100μg/ml |
Ca | 100μg/ml |
Cd | 100μg/ml |
Co | 100μg/ml |
Cr | 100μg/ml |
Cu | 100μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Li | 100μg/ml |
Mg | 100μg/ml |
Mn | 100μg/ml |
Mo | 100μg/ml |
Ni | 100μg/ml |
Pb | 100μg/ml |
Sb | 100μg/ml |
Se | 100μg/ml |
Sr | 100μg/ml |
Ti | 100μg/ml |
Tl | 100μg/ml |
V | 100μg/ml |
Zn | 100 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
ICP Quality Control Standard 21 | |
125 mL | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Each component at 100μg/mL in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF: Antimony Arsenic Beryllium Cadmium Calcium Chromium Cobalt Copper Iron Lead Lithium Magnesium Manganese Molybdenum Nickel Selenium Strontium Thallium Titanium Vanadium Zinc |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Environnement | |
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu