Learn More
Acide pyruvique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.65€ - 699.48€
Identifiants chimiques
CAS | 127-17-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.06 |
Numéro MDL | MFCD00002585 |
Clé InChI | LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure |
CID PubChem | 1060 |
ChEBI | CHEBI:32816 |
Nom IUPAC | Acide2-oxopropanoïque |
SMILES | CC(=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11451558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.22 |
100 g |
49.65€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11461558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.36 |
500 g |
188.94€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.0E |
2500 g |
699.48€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pyruvic acid is used as a component in culture broths and media as commercial red seaweed polysaccharide. It is involved in the construction of amino acid alanine as well as supplies energy to living cells via citric acid cycle (Krebs cycle). It reacts with N-acetyl mannosamine by an aldol-type condensation to prepare sialic acid. It is employed to study the cultivation of soil bacteria as micro colonies using soil substrate membrane system. It finds application in liquid chromatography and in the determination of organic acids in red wine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide pyruvique est utilisé comme composant dans les bouillons et milieux de culture comme polysaccharide d’algues rouges sur le commerce. Il participe à la construction de l’alanine d’acide aminé et fournit de l’énergie aux cellules vivantes par cycle d’acide citrique (cycle de Krebs). Il réagit avec la N-acétyle mannosamine par condensation de type aldolique pour préparer l’acide sialique. Il est utilisé pour étudier la culture de bactéries du sol comme micro-colonies à l’aide du système de membrane de substrat du sol. Il trouve son application dans la chromatographie en phase liquide et dans la détermination des acides organiques dans le vin rouge.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs.
Identifiants chimiques
127-17-3 | |
88.06 | |
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N | |
1060 | |
Acide2-oxopropanoïque |
C3H4O3 | |
MFCD00002585 | |
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure | |
CHEBI:32816 | |
CC(=O)C(O)=O |
Spécification
Pyruvic Acid | |
11°C to 12°C | |
164°C to 166°C | |
98% | |
1.4295 | |
UN3265 | |
14,8021 | |
Miscible with chloroform and methanol. | |
CC(=O)C(O)=O | |
88.06 | |
CHEBI:32816 | |
98% |
127-17-3 | |
1.267 | |
83°C (181°F) | |
C3H4O3 | |
MFCD00002585 | |
506211 | |
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure | |
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N | |
Acide2-oxopropanoïque | |
1060 | |
88.06 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-824-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UZ0829800
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Pyruvic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Pyruvic acid
RUO – Research Use Only