Learn More
Pyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.64€ - 231.15€
Identifiants chimiques
CAS | 123-75-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.58 |
Numéro MDL | MFCD00005249 |
Clé InChI | FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine |
CID PubChem | 31268 |
ChEBI | CHEBI:33135 |
Nom IUPAC | pyrrolidine |
SMILES | [H+].[Cl-].C1CCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11412637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14852.AE |
100 mL |
28.64€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14852.AP |
500 mL |
54.67€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14852.0F |
2500 mL |
231.15€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa pyrrolidine est utilisée comme bloc de construction dans la synthèse de composés organiques. Elle est utilisée pour activer les cétones et les aldéhydes vers l’addition nucléophile. Elle est également utilisée pour promouvoir la condensation aldolique des cétones et des aldéhydes en formant de l’énamine.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther, du chloroforme et de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone et les acides.
Identifiants chimiques
123-75-1 | |
107.58 | |
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N | |
31268 | |
pyrrolidine |
C4H10ClN | |
MFCD00005249 | |
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine | |
CHEBI:33135 | |
[H+].[Cl-].C1CCNC1 |
Spécification
Pyrrolidine | |
-63°C | |
86°C to 88°C | |
99% | |
C4H10ClN | |
MFCD00005249 | |
102395 | |
14,8015 | |
Miscible with alcohol,ether,chloroform and water. | |
[H+].[Cl-].C1CCNC1 | |
107.58 | |
CHEBI:33135 | |
99% |
123-75-1 | |
0.856 | |
2°C (35°F) | |
Like Rotten Eggs | |
1.4431 | |
UN1922 | |
Air Sensitive | |
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine | |
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N | |
pyrrolidine | |
31268 | |
71.12 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H301-H314-H318-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PYRROLIDINE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-648-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UX9650000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’air
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only