Learn More
Pyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432637
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyrrolidine est utilisée comme bloc de construction dans la synthèse de composés organiques. Elle est utilisée pour activer les cétones et les aldéhydes vers l’addition nucléophile. Elle est également utilisée pour promouvoir la condensation aldolique des cétones et des aldéhydes en formant de l’énamine.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther, du chloroforme et de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-75-1
Formule moléculaire C4H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 107.58
Numéro MDL MFCD00005249
Clé InChI FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
CID PubChem 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nom IUPAC pyrrolidine
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrolidine
Point de fusion -63°C
Densité 0.856
Point d’ébullition 86°C to 88°C
Point d’éclair 2°C (35°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Like Rotten Eggs
Indice de réfraction 1.4431
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1922
Beilstein 102395
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,8015
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Poids de la formule 71.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide