Learn More
Pyrrole-2-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Pyrrole-2-carboxaldéhyde, 99 %, C5H5NO, numéro CAS-1003-29-8, 2-pyrrolecarboxaldéhyde, 2-pyrrolecarbaldéhyde, 2-pyrrolaldéhyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldéhyde, alpha-pyrrolaldéhyde, 2-formylpyrrole, 2-pyrrolylcarboxaldéhyde, pyrrole-2-aldéhyde, pyrrole-2-carboxaldéhyde, pyrrole-2-carbaldéhyde, 100 g
56.48€ - 352.76€
Identifiants chimiques
CAS | 1003-29-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 95.101 |
Numéro MDL | MFCD00005217 |
Clé InChI | ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde |
CID PubChem | 13854 |
ChEBI | CHEBI:59978 |
Nom IUPAC | 1H-pyrrole-2-carbaldéhyde |
SMILES | C1=CNC(=C1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455233
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12838.09 |
10 g |
56.48€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12838.14 |
25 g |
114.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12838.22 |
100 g |
352.76€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pyrrole-2-carboxaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate. It undergoes condensation reaction to produce pyrrole-2-carboxaldehyde salicylhydrazone (PCSH). It is used as a key starting material for the preparation of pyrrole -2-carboxylic acid by oxidation reaction. It is also used to prepare 4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY dyes) through condensation with a pyrrole, which is an important probes for biotechnology and other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe pyrrole-2-carboxaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il subit une réaction de condensation pour produire de la salicylhydrazone pyrrole-2-carboxaldéhyde (PCSH). Il est utilisé comme matériau de départ clé pour la préparation de l’acide pyrrole-2-carboxylique par réaction d’oxydation. Il est également utilisé pour préparer le 4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène (colorants BODIPY) par condensation avec un pyrrole, qui est une sonde importante pour la biotechnologie et d’autres applications.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
Identifiants chimiques
1003-29-8 | |
95.101 | |
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N | |
13854 | |
1H-pyrrole-2-carbaldéhyde |
C5H5NO | |
MFCD00005217 | |
pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde | |
CHEBI:59978 | |
C1=CNC(=C1)C=O |
Spécification
Pyrrole-2-carboxaldehyde | |
40°C to 46°C | |
106°C (222°F) | |
MFCD00005217 | |
Air sensitive | |
Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water. | |
C1=CNC(=C1)C=O | |
95.101 | |
CHEBI:59978 | |
99% |
1003-29-8 | |
217°C to 219°C | |
C5H5NO | |
105745 | |
pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde | |
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N | |
1H-pyrrole-2-carbaldéhyde | |
13854 | |
95.1 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-705-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C