Learn More
Pyrrole-2-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453990
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Pyrrole-2-carboxaldéhyde, 99 %, C5H5NO, numéro CAS-1003-29-8, 2-pyrrolecarboxaldéhyde, 2-pyrrolecarbaldéhyde, 2-pyrrolaldéhyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldéhyde, alpha-pyrrolaldéhyde, 2-formylpyrrole, 2-pyrrolylcarboxaldéhyde, pyrrole-2-aldéhyde, pyrrole-2-carboxaldéhyde, pyrrole-2-carbaldéhyde, 100 g
Pyrrole-2-carboxaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate. It undergoes condensation reaction to produce pyrrole-2-carboxaldehyde salicylhydrazone (PCSH). It is used as a key starting material for the preparation of pyrrole -2-carboxylic acid by oxidation reaction. It is also used to prepare 4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY dyes) through condensation with a pyrrole, which is an important probes for biotechnology and other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyrrole-2-carboxaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il subit une réaction de condensation pour produire de la salicylhydrazone pyrrole-2-carboxaldéhyde (PCSH). Il est utilisé comme matériau de départ clé pour la préparation de l’acide pyrrole-2-carboxylique par réaction d’oxydation. Il est également utilisé pour préparer le 4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène (colorants BODIPY) par condensation avec un pyrrole, qui est une sonde importante pour la biotechnologie et d’autres applications.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-29-8
Formule moléculaire C5H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 95.101
Numéro MDL MFCD00005217
Clé InChI ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
CID PubChem 13854
ChEBI CHEBI:59978
Nom IUPAC 1H-pyrrole-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrrole-2-carboxaldehyde
Point de fusion 40°C to 46°C
Point d’ébullition 217°C to 219°C
Point d’éclair 106°C (222°F)
Quantité 25 g
Beilstein 105745
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 99%