Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, USP - F.C.C., J.T.Baker™
122.18€ - 1550.00€
Identifiants chimiques
CAS | 58-56-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.638 |
Clé InChI | ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion |
CID PubChem | 6019 |
ChEBI | CHEBI:30961 |
Nom IUPAC | 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; hydrochloride |
SMILES | CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl |
Identifiants chimiques
58-56-0 | |
205.638 | |
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion | |
CHEBI:30961 | |
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl |
C8H12ClNO3 | |
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N | |
6019 | |
4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; hydrochloride |
Spécification
Pyridoxine Hydrochloride | |
C8H12ClNO3 | |
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; hydrochloride | |
6019 | |
205.64 |
58-56-0 | |
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion | |
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl | |
205.638 | |
CHEBI:30961 | |
FCC / USP |