Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit. 15568114
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Identifiants chimiques
CAS 58-56-0
Formule moléculaire C8H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.638
Clé InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
CID PubChem 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nom IUPAC 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; hydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxine Hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.64
Qualité FCC / USP